1.46372
MacConkey Broth
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Synonim(y):
Broth Medium G, MacC
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.13
USP 62
Poziom jakości
sterylność
sterile
Postać
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
bottle of
single packed of (100 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
250 mL
objętość butelki
100 mL , filling volume
pH
7.3
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2