Kluczowe dokumenty
14-542
Sigma-Aldrich
Białko MKK7β1, nieaktywne, 50 g
Unactive, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MKK7β1 amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 74 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... MAP2K7(5609)
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany, ludzki MKK7β1 aminokwasy 2-końcowe
Źródło produktu: ekspresja w E. coli
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MKK7β1
Target Sub-Family: STE
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of ATF2 (amino acids 19-96)
Postać fizyczna
Glutathione-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2