126920
ALDH2 Agonist, Alda-1
The ALDH2 Agonist, Alda-1, also referenced under CAS 349438-38-6, controls the biological activity of ALDH2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
ALDH2 Agonist, Alda-1, N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2,6-dichlorobenzamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H11Cl2NO3/c16-10-2-1-3-11(17)14(10)15(19)18-7-9-4-5-12-13(6-9)21-8-20-12/h1-6H,7-8H2,(H,18,19)
Klucz InChI
NMKJFZCBCIUYHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3