Kluczowe dokumenty
1.25165
Millipore
Eshmuno® CPS Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CPS, volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
Kolumna MiniChrom 9769 CPS, 5 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
8 mm × 100 mm
pojemność
5 mL
~160 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
recombinant protein
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8x100mm
Cechy i korzyści
Żywica chromatograficzna 9769 CPS umożliwia:
  • Znakomite zdolności wiązania przy podwyższonych poziomach przewodności (≥ 10 mS/cm)
  • Doskonałą skuteczność separacji przy wysokim obciążeniu białkami
  • Łatwość wdrożenia i doboru parametrów procesu dzięki silnej chemii wymieniacza kationowego bez grup hydrofobowych
  • Ugruntowane protokoły oczyszczania fragmentów Fab, rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu i rekombinowanych białek
  • Wysokie natężenie przepływu w porównaniu z zachowaniem przepływu ciśnieniowego
  • Doskonałe usuwanie zanieczyszczeń
  • Solidne i bezpieczne procedury pakowania
  • Wysoka stabilność chemiczna
  • Kompatybilność z 1% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl i roztworami do przechowywania 0,1 M NaOH
Opakowanie
Plastikowe torby
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany