Kluczowe dokumenty
1.25132
Millipore
RoboColumn 9769 S, 0,2 ml
column I.D. × L 5 mm × 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Parametry
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 10 mm
pojemność
0.2 mL
~165 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
85 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
5 x 10 mm
Cechy i korzyści
Żywica chromatograficzna 9769 S umożliwia:
  • Oczyszczanie białek zasadowych i obojętnych (np. przeciwciał) oraz peptydów specjalnie zaprojektowanych do wysokowydajnego dalszego przetwarzania biologicznego.
  • Zastosowania o wysokim natężeniu przepływu
  • Wysoką wydajność separacji w szerokim zakresie prędkości przepływu dzięki sztywnej matrycy i zoptymalizowanej strukturze porów.
  • Technologia macek zapewniająca wysoką wydajność, selektywność i skoncentrowaną elucję
  • Wielokrotne cykle CIP i pakowania dzięki odpornym chemicznie i fizycznie kulkom, co prowadzi do dłuższej żywotności żywicy
  • Kompatybilność z 1% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl i roztworami do przechowywania 0,1 M NaOH.
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany