Key Documents
1.25078
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M)
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Parametry
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
pojemność
5 mL
~150 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Strong anion exchange Fractogel® TMAE Medcap (M) resin in a convenient pre-packed 5 ml column
Cechy i korzyści
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13