Kluczowe dokumenty
1.25050
Supelco
Roztwór wzorcowy siarczanu
traceable to NIST, 40 mg/L SO42- in H2O
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
agency
traceable to NIST
Poziom jakości
specyficzne anality
sulfate
stężenie
40 mg/L SO42- in H2O
metody
photometry: suitable
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Roztwór wzorcowy siarczanu Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Zastosowanie
Roztwór wzorcowy siarczanu może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Komentarz do analizy
Stężenie: 40 ± 6 mg/L SO4 wH2O
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany