Kluczowe dokumenty
1.19814
Supelco
Roztwór wzorcowy fluorków
traceable to SRM from NIST NaF in H₂O 1000 mg/l F Certipur®
Synonim(y):
Gotowy do użycia wzorzec fluorków dla matryc wodnych
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
metody
ion chromatography: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
gęstość
1.000 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Concentration     β (F⁻): 990 - 1010 mg/l
Determination method: Titration with Lanthannitrate solution
(traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: ± 2 mg/l
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany