1.19363
Perforated Lid
300 x 0.6 mm, aluminum, edge-protected for MAS-100 NT® and MAS-100 VF®
Synonim(y):
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum lid
agency
non-compendial
Właściwości
no. of holes 300 autoclavable
producent / nazwa handlowa
MAS-100 NT®
MAS-100 VF®
top thickness
0.6 mm
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with 90 mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Informacje prawne
skonfigurowane dla