Kluczowe dokumenty
1.19233
Supelco
Platinum black 98+
for analysis 98+ EMSURE®
Synonim(y):
Platinum black 98+
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Numer indeksu EC:
231-116-1
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥98.0% (calculated on calcined substance)
zanieczyszczenia
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Co (Cobalt)
≤10 ppm Cr (Chromium)
≤10 ppm Mn (Manganese)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤100 ppm Au (Gold)
≤100 ppm Ca (Calcium)
≤100 ppm Fe (Iron)
≤100 ppm Hg (Mercury)
≤100 ppm Ir (Iridium)
≤100 ppm Os (Osmium)
≤100 ppm Pd (Palladium)
≤100 ppm Rh (Rhodium)
≤100 ppm Ru (Ruthenium)
≤200 ppm Zn (Zinc)
≤50 ppm Ag (Silver)
≤50 ppm Cu (Copper)
≤50 ppm K (Potassium)
≤50 ppm Mg (Magnesium)
≤50 ppm Pb (Lead)
mp
1770 °C
gęstość
21.45 g/cm3
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated on calcined substance): ≥ 98.0 %
Ag (Silver): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Au (Gold): ≤ 100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 100 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 100 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3