Kluczowe dokumenty
1.19163
Supelco
Roztwór wzorcowy kofeiny do kwalifikacji systemu HPLC
Solution for gradient test; 20 mg/l caffeine in water 500 ml LiChroTest
Synonim(y):
Roztwór kalibracyjny kofeiny do HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.000 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
20 mg/l caffeine: in accordance
Informacje prawne
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany