1191490001
Perforated Lid
300 hole x 0.6mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100 NT®, MAS-100 VF® and ICRplus contact plates
Synonim(y):
Głowica zbierająca, głowica sitowa, Perforowana pokrywa 300 x 0,6
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum lid
agency
non-compendial
Właściwości
autoclavable
no. of holes 300
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
for use with contact plates
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit