1.18754
Chlorine Dioxide Test Kit, colorimetric
0.020-0.55 mg/L (ClO₂), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu dwutlenku chloru
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test dwutlenku chloru, colorimetric, 0.020-0.55 mg/L (ClO2), for use with MCOLORTEST®
linia produktu
MColortest®
Poziom jakości
specyficzne anality
chlorine dioxide
zakres pomiaru
0.020-0.55 mg/L (ClO2)
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Method
In weakly acidic solution chlorine dioxide reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye. The chlorine dioxide concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card.The unique brilliance of the print and their fine color graduation allow precise analyses, even at the lower end of the concentration range. Due to the long test tubes a sensitive measurement range can be covered.
Using the refill pack 1.18757 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
This test can be used for
- Drinking water
- Disinfectant solutions
- Boiler and boiler feed water, cooling water
This test is not suited for seawater.
Zastosowanie
- Uzdatnianie i dezynfekcja wody: Dwutlenek chloru jest szeroko stosowany w uzdatnianiu wody ze względu na jego skuteczność w dezynfekcji wody pitnej i ścieków. Jest to skuteczny biocyd, który pomaga kontrolować biofilmy i eliminuje patogeny. Ostatnie badania koncentrują się na utlenianiu naturalnej materii organicznej w stacjach uzdatniania wody, oceniając skuteczność ClO2 w usuwaniu zanieczyszczeń i jego wpływ na jakość wody i bezpieczeństwo środowiska (Özdemir, Inżynieria Ochrony Środowiska, 2020).
- Monitorowanie środowiska: Badanie dwutlenku chloru jest niezbędne do monitorowania środowiska w celu zapewnienia, że produkty uboczne dezynfekcji (DBP) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Badania podkreśliły znaczenie monitorowania poziomów ClO2 i jego produktów ubocznych w różnych ekosystemach, aby zapobiec niekorzystnym skutkom ekologicznym (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
- Bezpieczeństwo i higiena żywności: ClO2 jest stosowany w przemyśle spożywczym do odkażania sprzętu i powierzchni, a także do mycia owoców i warzyw. Skutecznie zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne i wydłuża okres przydatności do spożycia produktów spożywczych. Metody analityczne do wykrywania pozostałości ClO2 w produktach spożywczych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i zgodności z normami regulacyjnymi (Fabbricino et al., Chemosphere, 2019).
- Analiza chromatograficzna i spektrometria masowa: Zaawansowane techniki analityczne, takie jak chromatografia i spektrometria mas, są wykorzystywane do badania specjacji i produktów degradacji dwutlenku chloru. Metody te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia zachowania chemicznego ClO2 w różnych matrycach i opracowania dokładnych metod wykrywania (Roumiguières et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2023).
- Woltamperometria cykliczna do wykrywania ClO2: Woltamperometria cykliczna jest stosowana do precyzyjnego oznaczania poziomu wolnego chloru i dwutlenku chloru w różnych próbkach wody, w tym w akwariach z wodą morską. Ta metoda elektrochemiczna zapewnia wysoką czułość i specyficzność, dzięki czemu nadaje się do monitorowania ClO2 w złożonych środowiskach wodnych (Ko et al., Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2022).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Protokoły
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393