Kluczowe dokumenty
1.18459
Supelco
Zestaw uzupełniający do testu miedzi
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Właściwości
refill
Poziom jakości
specyficzne anality
copper
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14765, 1.14418, and 1.14414 for the colometric evaluation of copper.
for 114765, 114418, 114414 MQuant®
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2