Kluczowe dokumenty
1.17336
Millipore
12190 Pokrywa filtra
for use with MAS-100 Atmos®
About This Item
Kod UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiały
aluminum cover
opis
Compressed gas sampling
Właściwości
autoclavable
producent / nazwa handlowa
MAS-100 Atmos®
Zastosowanie
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100 Atmos®
Opis ogólny
Pokrywa filtra 12190 jest akcesorium do filtra HEPA próbnika sprężonego gazu 12190 (nr ref. 1.17278).
Akcesorium jest dostarczane wraz z 3 śrubami mocującymi.
Dolna część głowicy próbkującej modelu 12190 jest zamocowana na stałe, podobnie jak w przypadku innych mobilnych próbników powietrza 11729. Części umieszczone powyżej to filtr ochronny przyrządu, uchwyt filtra i uchwyt płytki. Zaleca się, aby nie usuwać tych elementów przed czyszczeniem w przypadku rutynowych zastosowań. Dezynfekcję można przeprowadzić za pomocą czystej chusteczki nasączonej 70% etanolem lub IPA.
Zastosowanie
Uchwyt filtra 12190 służy do prawidłowego umieszczenia filtra HEPA w próbniku sprężonego gazu 12190.
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG