117105
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate
M.W. 501.3 (dihydrate).
Synonim(y):
ADP, K, Adenozyno-5-difosforan, sól potasowa
opis
Merck USA index - 14, 154
Próba
≥98% dry basis (enzymatic)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
zanieczyszczenia
≤0.2% ATP (enzymatic)
≤1% AMP
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Klucz InChI
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Zastosowanie
- Podwyższone poziomy czynnika VIII w osoczu zwiększają tworzenie się skrzepliny tętniczej na bogatej w erozyjne komórki mięśni gładkich neointimie, ale nie na normalnej intimie u królików...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ podwyższonego poziomu czynnika VIII w osoczu na tworzenie się zakrzepów tętniczych, co jest kluczowym aspektem w zrozumieniu chorób naczyniowych i opracowywaniu interwencji terapeutycznych, w których adenozyno-5-pierwiastkowy difosforan (ADP) jest wykorzystywany do analizy agregacji płytek krwi i odgrywa kluczową rolę w zakrzepicy i hemostazie (Sugita et al., 2024).
- Reakcja oszczędzająca energię w metabolizmie aminokwasów katalizowana przez syntetazę argininy...: Badania te podkreślają biochemiczną rolę ADP w ułatwianiu reakcji oszczędzających energię w metabolizmie aminokwasów, w szczególności poprzez katalityczne działanie syntetazy argininy, podkreślając jej potencjał w inżynierii metabolicznej i zastosowaniach terapeutycznych (Michimori i in., 2024).
- Analiza transkryptomu hodowanych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego po napromieniowaniu promieniami gamma i analiza korelacji z ATP, ADP i adenozyną jako wtórnymi czynnikami rozpuszczalnymi...: ADP jest wykorzystywany jako składnik hodowli komórkowej do badania jego wpływu wraz z innymi nukleotydami w modulowaniu odpowiedzi komórkowej na promieniowanie, zapewniając wgląd w mechanizmy obrony komórkowej i potencjał rozwoju strategii ochrony radiologicznej (Fujie et al., 2024).
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3