Kluczowe dokumenty
1.17048
Supelco
Sulfuric acid
95-97% for COD determination
Synonim(y):
Sulfuric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116116
Numer indeksu EC:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Sulfuric acid 95 - 97% for COD determination,
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Formularz
liquid
klasy czynnościowe analitów
chemical oxygen demand (COD)
stężenie
≤5 mg/L (CSB)
metody
photometry: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We offer this sulfuric acid for the measurement of COD in seawater and other applications to be purchased together with the tests. When measuring COD e.g. in seawater with Spectroquant® COD Cell Test Kits 1.17058, 1.17059 one needs to measure a blank as reference. More information can be found in the instruction leaflet.
The COD (chemical oxygen demand) expresses the amount of oxygen originating from potassium dichromate that reacts with the oxidizable substances contained in 1 l of water under the working conditions of the specified procedure.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1