1.16898
pH Test in cooling lubricants Test Strips, reflectometric
pH range 7.0-10.0, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Pasek testowy pH smarów chłodzących do czytnika przyrządów, Paski do testów chemicznych pH w środkach chłodząco-smarujących
About This Item
Product Name
Test pH w środkach chłodząco-smarujących, reflectometric, pH range 7.0-10.0
Właściwości
non-bleeding
Poziom jakości
zakres pH
7.0-10.0
kompatybilność
RQflex® 20
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
pH-value
- standard 1:
7.8 - 8.2
- standard 2: 8.5 - 8.9
- standard 3: 9.3 - 9.7
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1