116850
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80
The Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, also referenced under CAS 299442-43-6, controls the biological activity of Adenylyl Cyclase Type V. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, 2-Amino-7-(furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale orange
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1nc2c(cn1)C(=O)CC(C2)c3[o]ccc3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
Klucz InChI
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Adenylate cyclase (AC) type V isoform
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3