1.16316
Methyl blue (C.I. 42780)
for microscopy
Synonim(y):
Methyl blue (C.I. 42780), Methyl blue for microscopy and microbiology
Formularz
solid
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH
5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
70 g/L
gęstość nasypowa
670 kg/m3
εmax
675-1125 at 595-605 nm in 5 mM HCl at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-10-4-1-7-31(34)38-28-19-13-25(14-20-28)37(26-15-21-29(22-16-26)39-32-8-2-5-11-35(32)51(44,45)46)27-17-23-30(24-18-27)40-33-9-3-6-12-36(33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-3
Klucz InChI
TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (Hydrochloric acid 0.005 mol/l): 595 - 605 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; hydrochloric acid 0.005 mol/l): 675 - 1125
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability for microscopy: passes test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup