Kluczowe dokumenty
1.15943
Sigma-Aldrich
Methylene blue (C.I.52015)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18ClN3S · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.90
Beilstein:
3599847
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
Numer indeksu EC:
200-515-2
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
50 g/L
gęstość
1.757 g/cm3 at 22 °C
gęstość nasypowa
400‑600 kg/m3
εmax
2250-2750 at 660-665 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain® is a dry dye that is used in bacteriology for an overview stain and as counterstaining for Ziehl-Neelsen method in sample material of human origin. Bacteria appear blue. The dye has a further important application in hematology: Methylene blue and eosin are the main components of many staining solutions and dye mixtures. Certistain® is the product group for seleceted high quality dyes that fulfill all quality requirements of IVD and CE registration. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 82 %
Identity
- Chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1