Kluczowe dokumenty
1.15936
Sigma-Aldrich
Erythrosine B (C.I. 45430)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
Erythrosine B (C.I. 45430), Tetraiodofluorescein disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H6I4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
879.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
Numer indeksu EC:
240-474-8
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥80% gravimetric
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
100 g/L
gęstość nasypowa
470 kg/m3
εmax
930-1170 at 524-527 nm in water at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Erythrosin B (C.I. 45430)for microscopy Certistain®, is a dry dye for microscopy that is often used as a counterstain, vizualising proteins, connective tissues, fibers and keratin in sample material of human origin. Depending on user requirements and personal preferences, it can be used for the preparation of the commonly used aqueous or alcoholic Erythrosin B staining solutions. As the dye belongs to the portfolio of Certistain® dyes, it is chemically analyzed according to strict specifications before release (CE marked and IVD product) and a high staining quality, with reliable staining results is guaranteed. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
Dye content (gravimetrically): ≥ 80 %
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 524 - 527 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 930 - 1170
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
182 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1