1.14963
Crack Set 20 Pretreatment Kit
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
About This Item
Polecane produkty
product name
Crack Set 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
specyficzne anality
nitrogen
metody
photometry: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1