1.14738
CombiCheck 80 Test, photometric
photometric, Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Polecane produkty
Nazwa produktu
CombiCheck 80, photometric, Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
klasy czynnościowe analitów
chemical oxygen demand (COD)
specyficzne anality
nitrate, phosphate
metody
photometry: suitable
metoda wykrywania
photometric (COD, nitrate and phosphorus)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Spectroquant® CombiCheck 80 to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Zastosowanie
CombiCheck 80 może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Komentarz do analizy
Roztwórwzorcowy Odczynnik R-1:
ChZT: 1500 ± 150 mg/L ChZT
Azotan: 25,0 ± 2,5 mg/L NO3-N
Fosfor: 15,0 ± 1,0 mg/L PO4-P
Roztwór addycyjny Odczynnik R-2 (próbka szczytowa):
ChZT: 1000 ± 100 mg/L ChZT
Azotan: 10,0 ± 1,5 mg/L NO3-N
Fosfor: 5,0 ± 0,5 mg/L PO4-P
ChZT: 1500 ± 150 mg/L ChZT
Azotan: 25,0 ± 2,5 mg/L NO3-N
Fosfor: 15,0 ± 1,0 mg/L PO4-P
Roztwór addycyjny Odczynnik R-2 (próbka szczytowa):
ChZT: 1000 ± 100 mg/L ChZT
Azotan: 10,0 ± 1,5 mg/L NO3-N
Fosfor: 5,0 ± 0,5 mg/L PO4-P
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2