114666
Actinomycin D, Streptomyces sp.
Anti-neoplastic antibiotic. Inhibits DNA-primed RNA polymerase by complexing with DNA via deoxyguanosine residues.
Synonim(y):
Actinomycin D, Streptomyces sp., Dactinomycin, RNA Polymerase I Inhibitor I, Pol I Inhibitor I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
red
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)
Klucz InChI
RJURFGZVJUQBHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
serine proteases
cell growth and colony formation in synchronized HeLa cells
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3