Kluczowe dokumenty
1.14438
Supelco
Iron Test Kit, colorimetric
0.2-2.5 mg/L (Fe), MQuant®
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy żelaza
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test żelaza, colorimetric, 0.2-2.5 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST®
specyficzne anality
iron
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.2-2.5 mg/L (Fe)
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z krótkimi probówkami 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,5 mg/l Fe MQuant®
Test MQuant® Iron (formalnie MColortest®) mierzy żelazo dwu- i trójwartościowe w postaci rozpuszczonej, jak również świeży koloidalny wodorotlenek żelaza(III) w
.
  • Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna i mineralna
  • Wody z akwakultury
  • Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
  • Woda przemysłowa
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
Wszystkie jony żelaza są redukowane do jonów żelaza(II). W środowisku buforowanym tioglikolanem reagują one z pochodną triazyny, tworząc czerwono-fioletowy kompleks. Stężenie żelaza jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask odbitek i ich dokładna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym końcu zakresu stężeń.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18458 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2