Kluczowe dokumenty
1.11640
Millipore
Agar żelazowy z lizyną
for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
GranuCult® plus
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.7 (37 °C, 32 g/L in H2O)
rozpuszczalność
32 g/L
gęstość nasypowa
713 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Enterobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): fioletowy
Wartość pH (25 °C): 6.5 - 6.9
Wzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Citrobacter freundii ATCC 8090): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): dobry do bardzo dobrego
Butt (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): żółty
Butt (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): żółty
Butt (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): fioletowo-czarny
Butt (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): fioletowo-czarny
Butt (Citrobacter freundii ATCC 8090): żółto-czarny
Butt (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): żółto-czarny
Butt (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): żółty
Powierzchnia skośna (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): fioletowy
Powierzchnia skośna (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): fioletowy
Powierzchnia skośna (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): fioletowy
Powierzchnia skośna (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): fioletowy
Powierzchnia skośna (Citrobacter freundii ATCC 8090): fioletowy
Powierzchnia skośna (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): czerwonawo-brązowy
Powierzchnia skośna (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): czerwonawo-brązowy/fioletowy
Inkubacja: 16 - 24 h; 35 °C; tlenowa.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3