Kluczowe dokumenty
1.10141
Millipore
Salmosyst Suplement selektywny
for Salmonella spp., pack of 250 tablets, for use with Salmosyst Broth Base
Synonim(y):
Suplement selektywny Salmonella
About This Item
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Brilliant green, 0.0007 g (per tablet)
Calcium carbonate, 0.1 g (per tablet)
Ox bile, 0.08 g (per tablet)
Potassium tetrathionate, 0.2 g (per tablet)
opakowanie
pack of 250 tablets
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
kompatybilność
for use with Salmosyst Broth Base
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Salmonella spp.
Opis ogólny
Salmosyst Broth Base wzbogaca wszystkie mikroorganizmy obecne w materiale próbki podczas nieselektywnego wzbogacania wstępnego. Dodanie odczynników selektywnych w postaci Salmosyst Selective Supplement hamuje wzrost organizmów towarzyszących, z wyjątkiem Salmonella spp.
Zastosowanie
Salmosyst Selective Supplement jest dodatkiem do przygotowania Salmosyst Broth Base. Jest stosowany do dwuetapowego wzbogacania podśmiertnie uszkodzonych Salmonella spp. ze środków spożywczych i pasz.
Komentarz do analizy
Czas rozpadu (25 °C): 4 - 10 min
Test wzrostu:
przechodzi test
: spełnia wymagania
Informacje prawne
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3