Kluczowe dokumenty
1.09940
Supelco
Sodium carbonate solution
c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Sodium carbonate solution, for 1000 ml, c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
stężenie
0.05 M
metody
titration: suitable
pH
11.6 (20 °C in H2O)
gęstość
1.1 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1