Kluczowe dokumenty
1.09613
Supelco
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
203-180-0
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
crystals
rozpuszczalność:
750 g/L
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
600 °C
siła działania
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
zanieczyszczenia
≤0.1% Sulfated ash
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
temp. przejścia
flash point 180 °C
rozpuszczalność
750 g/L
gęstość nasypowa
510 kg/m3
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.3%
ślady kationów
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Klucz InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązanie
Replaces: TX0770; TX0770-3
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: conforms
Sulphate (SO₄): ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
TLC-Test: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 9.5 - 11.5 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1