Kluczowe dokumenty
1.09521
Supelco
Papierki wskaźnikowe pH Papierki fenoloftaleinowe
roll L 4.8 m, with color scale, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH Papier fenoloftaleinowy, Papierowy test chemiczny pH Papier fenoloftaleinowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Papierki wskaźnikowe pH Papierki fenoloftaleinowe, roll L 4.8 m , with color scale, MQuant®
linia produktu
MQuant®
Poziom jakości
Właściwości
non-bleeding: no
Dł. rolki
4.8 m , with color scale
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Rolka (4,8 m), z kolorową skalą
MQuant® Papierki fenoloftaleinowe są odpowiednie do monitorowania jakościowych zmian pH w zakresie zasadowym. Papier zmienia kolor z bezbarwnego na czerwony, gdy pH wzrasta z 8 do 9. Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach lepiej nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworem wskaźnikowym lub mieszanym. Następnie papier jest suszony, cięty i pakowany do odpowiednich rozmiarów. Do półilościowego monitorowania wartości pH służą papierki lub paski wskaźnikowe pH MQuant®, a do pomiaru ilościowego paski testowe Reflectoquant®.
Komentarz do analizy
Test aplikacji: zgodny
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)