Kluczowe dokumenty
1.09198
Supelco
Alkali blue solution
pH indicator solution
Synonim(y):
Alkali blue indicator solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12171503
NACRES:
NB.21
product name
Alkali blue solution, indicator
Poziom jakości
Postać
liquid
kinematic viscosity
0.68 cSt(40 °C)
tw
80 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 4 °C
gęstość
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmaks.
603-607 nm (1 : 10 diluted)
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted): 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm): ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)