Kluczowe dokumenty
1.09012
Supelco
Nessler′s reagent B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352305
Poziom jakości
Postać
liquid
specyficzne anality
nitrogen
metody
photometry: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
gęstość
1.30 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Application test: conforms
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1