Kluczowe dokumenty
1.08048
Supelco
Test twardości węglanowej
for use with MQUANT®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego pomiaru twardości węglanowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
specyficzne anality
carbonate, hydrogen carbonate
Poziom jakości
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
titrimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Test twardości węglanowej MQuant® (formalnie MColortest®) wykorzystuje strzykawkę z podziałką do określenia twardości węglanowej jako miary zdolności buforowania wody, która może być również wyrażona jako zdolność wiązania kwasów lub całkowita zasadowość.
Metoda
Jony wodorowęglanowe i węglanowe są miareczkowane kwasem solnym wobec wskaźnika mieszanego. W punkcie końcowym miareczkowania (przy pH 4,3) kolor zmienia się na czerwony. Twardość węglanowa (pojemność kwasowa) jest określana na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Ten test może być stosowany w
  • Wody powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna i mineralna (po odgazowaniu)
  • Woda akwariowa, woda z akwakultury
  • Woda przemysłowa, woda procesowa
  • Kocioł i woda zasilająca kocioł, woda chłodząca
Komentarz do analizy
Test aplikacji: zgodny
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1