Kluczowe dokumenty
1.07365
Supelco
Ołów
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Synonim(y):
Lead
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Numer indeksu EC:
231-100-4
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.001% Ag (Silver)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.002% Ni (Nickel)
≤0.01% As (Arsenic)
≤0.01% Sb (Antimony)
≤0.020% Sn (Tin)
≤0.05% Bi (Bismuth)
bp
1740 °C/1013 hPa
mp
327 °C
gęstość
11.3 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Ag (srebro): ≤ 0,001 %
As (arsen): ≤ 0,01 %
Bi (bizmut): ≤ 0,05 %
Cu (miedź): ≤ 0.002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,002 %
Sb (Antymon): ≤ 0,01 %
Sn (Cyna): ≤ 0,020 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)