Kluczowe dokumenty
1.07200
Supelco
Certyfikowany standardowy roztwór buforowy odniesienia sek.
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.005 (25°C) Certipur®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Certyfikowany roztwór buforowy wodorotlenku ftalanu potasu jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynnika w wodzie o wysokiej czystości. Jego wartość pH jest mierzona metodą potencjometrii różnicowej za pomocą dwóch platynowych elektrod wodorowych w odniesieniu do pierwotnych certyfikowanych materiałów referencyjnych NIST i PTB. Do kwalifikacji pH stosowana jest 5-punktowa metoda kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych wzorców odniesienia zgodnie z normą DIN 19266.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Zastosowanie
Roztwór buforowy znajduje zastosowanie w kalibracji, kwalifikacji i monitorowaniu przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Cechy i korzyści
  • Dostępny w zabezpieczonej przed manipulacją plastikowej butelce o pojemności 100 ml w formie roztworu.
  • Poddany szczegółowym badaniom stabilności zgodnie z przewodnikiem ISO 35
  • Etykieta produktu zawierająca istotne informacje dotyczące numeru zamówienia, opisu artykułu, numeru partii, daty ważności i danych dotyczących bezpieczeństwa, zgodnie z przewodnikiem ISO 31.
  • Wraz ze szczegółowym i specyficznym dla partii certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego systemu zarządzania jakością
  • Pomiar i kwalifikacja w akredytowanym laboratorium ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalne z SRM z NIST i pierwotnymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
Komentarz do analizy
Wartość pH: 4,005 - 4,011
Pełne dane znajdują się w załączonym certyfikacie
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)