Kluczowe dokumenty
1.07046
Supelco
Dimethyl sulfoxide
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Dimethyl sulfoxide, DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
506008
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
tw
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Przestroga
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup