1.06731
Odczynnik barwiący Neocarmine MS "Fesago"
for the detection of textile fibres
Synonim(y):
Odczynniki do wykrywania włókien tekstylnych, Fesago
About This Item
Kod UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
liquid
pH
7.8 (20 °C in H2O)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
20-25°C
Opis ogólny
do wykrywania włókien tekstylnych
Zastosowanie
Do wykrywania włókien tekstylnych
Komentarz do analizy
Przydatność do barwienia tekstyliów: przechodzi test
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1