1.06687
Tabletki azydku sodu
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352402
NACRES:
SE.11
Polecane produkty
Poziom jakości
pH
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
rozpuszczalność
250 g/L
temp. przechowywania
no temp limit
Komentarz do analizy
Test aplikacji: zgodny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2