1.06639
Sodium sulfate
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
About This Item
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
strata
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
rozpuszczalność
200 g/L
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
1400‑1600 kg/m3
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,0 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (130 °C): ≤ 0,5 %
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1