1.06235
Sodium acetate trihydrate
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 262
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
linia produktu
EMPROVE® API
Postać
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
607 °C
siła działania
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
temp. przejścia
flash point >250 °C (anhydrous substance)
gęstość
1.42 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
900 kg/m3
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1