Kluczowe dokumenty
1.05587
Supelco
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium hydroxide solution
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution about 32%, EMPLURA®
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Formularz
liquid
stężenie
32.0-33.0% NaOH
zanieczyszczenia
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Al (Aluminium)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤0.005% Silicate (SiO2)
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
gęstość
1.35 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Decomposition of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution.: This study investigates the decomposition process of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution. The research provides detailed insights into the chemical reactions and kinetics involved, which are essential for understanding the stability and reactivity of peroxy compounds in alkaline solutions (Tetrahedron, 1970).
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric,NaOH): 32.0 - 33.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.5
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1