Kluczowe dokumenty
1.05107
Supelco
Dwusiarczan potasu (pirosiarczan potasu)
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Pirosiarczan potasu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-216-8
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter
≤2.5% Water
37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
325 °C
gęstość nasypowa
830 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Powiązanie
Zastępuje: PX1581; PX1581-1; PX1581-3; PX1581-20; PX1581-5W; PX1581-5
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kwasomierz, jako K₂S₂O₇): 97,5 - 100,0 %
Kwasowość (jako H₂SO₄): 37,5 - 38,6 %
Substancje nierozpuszczalne i wytrącone przez wodorotlenek amonu: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.001 %
Al (aluminium): ≤ 0,001 %
As (arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,002 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Woda (H₂O): ≤ 2,5 %
Zgodny z ACS.
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3