Kluczowe dokumenty
1.04760
Iodine
purified by sublimation, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Iodine
About This Item
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.41 hPa ( 25 °C)
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
siła działania
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
Lepkość kinematyczna
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
gęstość
4.93 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Klucz InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2