104678
Cellvento® ModiFeed Gal+ COMP
Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Polecane produkty
product name
Cellvento® ModiFeed Gal+ COMP, Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Poziom jakości
opis
shipped with cooling packs
linia produktu
Cellvento®
Postać
dry powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
cell culture | mammalian: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Reduced complexity in fed-batch process
- Complete feed maximizing galactosylation
- Highly concentrated to reduce required feed volume
- Compacted format for conventient handling
- Higher liquid feed stability at room temperature
Ilość