Kluczowe dokumenty
1.04483
Supelco
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP IX
(9 elements in diluted nitric acid), Certipur®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
metody
ICP: suitable
Matryca
(in diluted nitric acid)
pH
0.3 (20 °C in water)
bp
100 °C/1013 hPa
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
personal care
(mining)
(industry & testing)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Opakowanie
100 ml w butelce HD-PE
Komentarz do analizy
As (arsen): 100 mg/l
Be (beryl): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Cd (kadm): 100 mg/l
Cr (chrom): 100 mg/l
Ni (nikiel): 100 mg/l
Hg (rtęć): 100 mg/l
Se (selen): 100 mg/l
Tl (tal): 100 mg/l
Inne uwagi
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® z zakresu CRM dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS .
Informacje prawne
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany