Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
1.04317
Millipore
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Synonim(y):
TSA, agar sojowy, agar CASO, agar kazeinowo-peptonowo-sojowy, pożywka TSA, agar sojowy trawiący kazeinę, agar sojowy tryptyczny (caso), agar sojowy tryptyczny odwodniony, agar sojowy tryptoński, agar sojowy kazeinowy, agar sojowy trawiący kazeinę
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP
ISO
JP
USP
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA BAM
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Prime
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
11831 prime Tryptic Soy Agar halal został zaprojektowany jako kombinacja dwóch peptonów, enzymatycznego trawienia kazeiny i soi, która zapewnia wysoką wartość odżywczą poprzez dostarczanie organicznego azotu, aminokwasów i peptydów o dłuższych łańcuchach. Równowaga osmotyczna jest utrzymywana przez chlorek sodu, a agar-agar jest środkiem zestalającym.
Zastosowanie
11831 prime Tryptic Soy Agar halal jest stosowany do hodowli i izolacji drobnoustrojów szybkostrawnych lub nieszybkostrawnych z badanych próbek. Nadaje się do wzrostu zarówno mikroflory tlenowej, jak i beztlenowej.
Informacje prawne
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3