Kluczowe dokumenty
1.03973
Sigma-Aldrich
M-GLAS®
liquid cover glass for microscopy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
>250 °C
granice wybuchowości
1.2-8 % (v/v) toluene()
IVD
for in vitro diagnostic use
kolor
colorless
temp. przejścia
flash point 8 °C
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
M-GLAS® liquid cover glass for microscopy, is used in cytology instead of a cover glass to ensure that the stained specimens are homogenously covered. A few drops are applied onto the specimen, taking care that the mounting medium is evenly distributed over the specimen material. After the solvent has evaporated, a solid, protective lacquer film remains that ensures that the specimen material is preserved. The M-GLAS® layer is not resilient to immersion oils. In exceptional cases, the time for which the specimen is exposed to the immersion oil should be kept to less than 10 minutes, since otherwise a residue-free removal of the oil can no longer be guaranteed. If the exposure time is longer, it is recommended to remove as much of the immersion oil from the specimen as possible, immerse it in xylene, and to mount it anew. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Density (20°C / 4°C) 0.980 g/cm3
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Fluorescence < 250 ppb
Informacje prawne
M-GLAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)