Key Documents
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator ACS
Synonim(y):
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10NNaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
228-165-6
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Postać
solid
strata
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200 °C
rozpuszczalność
820 g/L
gęstość nasypowa
160 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
Klucz InChI
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3