1.02955
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
Synonim(y):
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
Formularz
solid
mp
192-195 °C
rozpuszczalność
1.02 mg/L
gęstość nasypowa
290 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
Klucz InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3